抗体製品の状態
ascites fluid
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
6F5, monoclonal
交差性
mouse, human
テクニック
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... SOD1(6647)
関連するカテゴリー
詳細
免疫原
アプリケーション
アポトーシス及び癌
アポトーシス-追加
Flow Cytometry Analysis: A 1:200-400 dilution from a representative lot detected SOD1 in non serum starved A431 cells.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
品質
Western Blotting Analysis: A 1:500-2,000 dilution of this antibody detected SOD1 in HeLa, NIH/3T3, A549, and A431 cell lysates.
ターゲットの説明
物理的形状
保管および安定性
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
アナリシスノート
HeLa, NIH/3T3, A549, and A431 cell lysates
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Jan Code
MABC684:
試験成績書(COA)