クローン
14E11.2, monoclonal
交差性
human, mouse
テクニック
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG2bκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... RB1CC1(9821)
詳細
The previously assigned protein identifier Q86YR4 has been merged into Q8TDY2. Full details can be found on the UniProt database.
特異性
免疫原
アプリケーション
アポトーシス及び癌
アポトーシス-追加
Immunocytochemistry Analysis: A 1:500 dilution from a representative lot detected FIP200 in NIH/3T3, A431, and HeLa cells.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:250 dilution from a representative lot detected FIP200 in untreated and chloroquinone-treated HUVEC cells.
品質
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected FIP200 in 10 µg of HeLa cell lysate.
ターゲットの説明
物理的形状
保管および安定性
アナリシスノート
HeLa cell lysate
その他情報
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
MABC128:
試験成績書(COA)
資料
Autophagy is a regulated process involved in cell growth, development, and recycling of cytoplasmic components in cells.