安全性情報
MAB8690
Sigma-Aldrich
Anti-Hepatitis C Virus Antibody, aa 70-90, Core
Chemicon®, from mouse
別名:
HCV
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
価格・在庫情報は確認できません。詳細については、Merckをご覧ください。
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
monoclonal
化学種の反応性
human
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
アイソタイプ
IgG1
輸送温度
wet ice
特異性
Specific to HCV core antigen
免疫原
Epitope: a.a. 70-90
Recombinant protein to core antigen
アプリケーション
Detect Hepatitis C Virus using this Anti-Hepatitis C Virus Antibody, aa 70-90, Core validated for use in ELISA, IF, IH(P).
ELISA
Immunohistochemistry (Parrafin embedded)
Immunofluorescence
Final dilutions must be determined by end user
物理的形状
Format: Purified
Purified immunoglobulin. Liquid 0.02MPB, 0.25M NaCl, 0.1% sodium azide
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
MAB8690:
試験成績書(COA)