結合体
FITC conjugate
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
131-2G, monoclonal
化学種の反応性
human
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
アイソタイプ
IgG1κ
輸送温度
wet ice
詳細
RSVは不安定なパラミクソウイルスで、組織培養においてヒト細胞の特徴的な融合を引き起こします(合胞体効果)。AとBの2つのサブタイプが同定されています。サブタイプBは、ウイルスの無症候性株であることがわかっています。重度の臨床疾患には、サブタイプA株が関与します。
特異性
糖タンパク質、89 kD。AおよびB株の両方を認識します。
免疫原
呼吸器合胞体ウイルスA2
アプリケーション
ELISA、間接的免疫蛍光
最終的な希釈濃度は、ご自身で決定してください。
最適な希釈濃度は、ご自身で決定してください。
最終的な希釈濃度は、ご自身で決定してください。
最適な希釈濃度は、ご自身で決定してください。
この抗RSV抗体、糖タンパク質、全タイプA、B株、クローン131-2Gは、呼吸器合胞体ウイルスの検出において、ELISA、IFでの使用が検証されています。
研究のカテゴリー
感染性疾患
感染性疾患
研究のサブカテゴリー
感染性疾患-ウイルス性
感染性疾患-ウイルス性
物理的形状
精製、FITC結合体。 液体、0.02 M PB、0.25 M NaCl、0.1%アジ化ナトリウム
保管および安定性
2~8℃で保存してください。
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
MAB858-2F-5:
試験成績書(COA)
Anke J Lakerveld et al.
Access microbiology, 5(7) (2023-08-21)
Respiratory syncytial virus (RSV) is a major cause of severe respiratory infection in infants and the elderly. The mechanisms behind severe RSV disease are incompletely understood, but a dysregulated immune response probably plays an important role. Platelets are increasingly being