安全性情報
MAB8510
Sigma-Aldrich
抗ヒトメタニューモウイルス75.1抗体、クローン1B7
clone 1B7, Chemicon®, from mouse
別名:
Metapneumovirus
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
価格・在庫情報は確認できません。詳細については、Merckをご覧ください。
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
クローン
1B7, monoclonal
交差性
human
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
アイソタイプ
IgG2a
輸送温度
wet ice
特異性
ヒトメタニューモウイルスを認識します。 AおよびB抗原群とサブグループ1および2に反応します。
免疫原
MPV CAN98-75
エピトープ:M1タンパク質ヒトメタニューモウイルスに局在
アプリケーション
ELISA
免疫蛍光:
メタニューモウイルスを標準的な細胞株で増殖させることは困難です。培養にはLLC-MK2を使用できます。アセトン固定を推奨します。 Ebihara, 2005参照。
最適希釈は、お客様が決めてください。
この抗ヒトメタニューモウイルス75.1抗体、クローン1B7はヒトメタニューモウイルス75.1を検出でき、ELISA & IFでの使用が検証されています。
研究カテゴリー
感染症
研究サブカテゴリー
感染症-ウイルス
物理的形状
フォーマット:精製
プロテインA精製
保存剤として0.1%のアジ化ナトリウムを含む、20 mM リン酸ナトリウム、250 mM NaCl、pH7.6中のプロテインA精製したマウス免疫グロブリン。
保管および安定性
出荷日から1年間、2–8°Cで保存できます。製品の回収率を最大化するため、解凍した後キャップを開ける前に、元のバイアルを遠心してください。
アナリシスノート
コントロール
メタニューモウイルス陽性患者のサンプル
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
MAB8510:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Detection of respiratory viruses by molecular methods.
Mahony, JB
Clinical Microbiology Reviews null
Akitaka Fujita et al.
Frontiers in immunology, 11, 432-432 (2020-03-29)
Viral infections of the airway can exacerbate respiratory diseases, such as asthma or chronic obstructive pulmonary disease (COPD), and accelerate disease progression. Phosphoinositide 3-kinase (PI3K)δ, a class 1A PI3K, has been studied as a potential target for achieving anti-oncogenic and
Antonella Bugatti et al.
Microorganisms, 8(6) (2020-06-04)
Human Metapneumovirus (HMPV) is a major cause of lower respiratory tract infections. HMPV infection has been hypothesized to alter dendritic cell (DC) immune response; however, many questions regarding HMPV pathogenesis within the infected lung remain unanswered. Here, we show that
Detection of human metapneumovirus in clinical samples by immunofluorescence staining of shell vial centrifugation cultures prepared from three different cell lines.
Landry, ML; Ferguson, D; Cohen, S; Peret, TC; Erdman, DD
Journal of Clinical Microbiology null
Marlies Ballegeer et al.
mBio, 15(1), e0212223-e0212223 (2023-12-20)
Human metapneumovirus (hMPV) is an important respiratory pathogen for which no licensed antivirals or vaccines exist. Single-domain antibodies represent promising antiviral biologics that can be easily produced and formatted. We describe the isolation and detailed characterization of two hMPV-neutralizing single-domain