安全性情報
MAB8612
Sigma-Aldrich
抗水痘帯状疱疹ウイルス抗体、糖タンパク質I
Chemicon®, from mouse
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Pricing and Inventory is not available. Please check the Merck website for more information.
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
monoclonal
交差性
human
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG2b
輸送温度
wet ice
特異性
間接的免疫蛍光、免疫沈降法およびウェスタンブロッティングでVZV糖タンパク質Iを認識します。
免疫原
VZV HZ株。
エピトープ:糖タンパク質I
アプリケーション
抗水痘帯状疱疹ウイルス抗体、糖タンパク質Iは、水痘帯状疱疹ウイルスに対する抗体であり、IF、IP、WB、IHに使用できます。
研究のカテゴリー
感染性疾患
研究のサブカテゴリー
感染性疾患-ウイルス性
間接的免疫蛍光:固定されていない細胞では細胞質と膜の両方のパターンが認められます。固定された細胞の染色では細胞質のパターンのみが認められます。
免疫組織染色:ホルマリン固定組織で反応します。
ウェスタンブロッティング
免疫沈降
最適な希釈濃度は、ご自身で決定してください。
物理的形状
0.1%アジ化ナトリウムを含有する0.02 M PB、0.25 M NaCl、pH 7.6中1 mg/mL
フォーマット:精製
保管および安定性
未希釈アリコートで2~8℃で最長12カ月保存できます。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 2
Jan Code
MAB8612:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Shirley E Braspenning et al.
Viruses, 13(11) (2021-11-28)
Primary varicella-zoster virus (VZV) infection leads to varicella and the establishment of lifelong latency in sensory ganglion neurons. Reactivation of latent VZV causes herpes zoster, which is frequently associated with chronic pain. Latent viral gene expression is restricted to the
Identification and functional characterization of the Varicella zoster virus ORF11 gene product.
Xibing Che,Stefan L Oliver,Marvin H Sommer,Jaya Rajamani,Mike Reichelt,Ann M Arvin
Virology null
Shirley E Braspenning et al.
mBio, 11(5) (2020-10-08)
Varicella-zoster virus (VZV), a double-stranded DNA virus, causes varicella, establishes lifelong latency in ganglionic neurons, and reactivates later in life to cause herpes zoster, commonly associated with chronic pain. The VZV genome is densely packed and produces multitudes of overlapping
Robert M Verdijk et al.
The Journal of infectious diseases, 223(1), 109-112 (2020-09-10)
To test the hypothesis that varicella-zoster virus (VZV) infection contributes to temporal arteritis pathogenesis, comprehensive in situ analysis was performed on temporal artery biopsies of 38 anterior ischemic optic neuropathy (AION) patients, including 14 (37%) with giant cell arteritis. Biopsies
Ryo Takahashi et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 192(3), 969-978 (2014-01-01)
It remains unknown why the occurrence of eczema herpeticum (EH) caused by an extensive disseminated cutaneous infection with HSV-1 or HSV-2 is associated with the exacerbation of atopic dermatitis lesions after withdrawal of treatment. Although regulatory T cells (Tregs) limit