This antibody is validated only for immunohistochemistry and immunocytochemistry. Western blotting is not a recommended technique for this antibody, making it difficult to predict the nature of the bands in Western blotting results.
MAB390
Anti-p75 LNGFR Antibody, Saporin conjugated, clone 192
clone 192, Chemicon®, from mouse
別名:
CD271 antigen, Low affinity neurotrophin receptor p75NTR, Low-affinity nerve growth factor receptor, NGF receptor, low affinity nerve growth factor receptor, nerve growth factor receptor, nerve growth factor receptor (TNFR superfamily, member 16), p75 IC
About This Item
おすすめの製品
由来生物
mouse
品質水準
結合体
saporin
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
192, monoclonal
交差性
rat
以下との反応禁止
human, mouse
包装
antibody small pack of 25 μg
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
アイソタイプ
IgG1
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... NGFR(4804)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
ニューロサイエンス
神経変性疾患
神経化学・ニューロトロフィン
A previous lot of this antibody was used in IH(P).
Immunocytochemistry:
A previous lot of this antibody was used in IC.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
物理的形状
保管および安定性
アナリシスノート
Brain tissue
その他情報
法的情報
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
MAB390-25UG:
MAB390-250UG:
試験成績書(COA)