安全性情報
ABN78C3
Sigma-Aldrich
抗NeuN (ウサギ)抗体、Cy3コンジュゲート
from rabbit, CY3 conjugate
別名:
NEUronal Nuclei, Neuronal Nuclei
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
CY3 conjugate
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
化学種の反応性
rat, mouse
テクニック
immunocytochemistry: suitable
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
詳細
ABN78は、抗NeuN抗体 クローンA60(MAB377)のウサギポリクローナル抗体です。抗NeuN抗体は、試験を行ったすべての脊椎動物のほとんどのCNSおよびPNS神経細胞型に存在するDNA結合ニューロン特異的タンパク質であるNeuNを特異的に認識する、高度に特徴づけられ、引用されているマウスモノクローナル抗体です。NeuNタンパク質の分布は、胎児と成人の脳の両方において、神経核、核周囲組織、および近位の神経突起に明らかに限定されていますが、すべての年齢でNeuNによって認識されないニューロンがあります。例えば、INL網膜細胞、カハール・レチウス細胞、プルキンエ細胞、下オリーブ核および歯状核ニューロン、交感神経節細胞などです。免疫組織染色で検出可能なNeuNタンパク質は、ニューロンの細胞周期からの離脱やニューロンの最終分化の開始に対応する発生時点で最初に出現します。免疫反応性は、マウスの神経管ではE9.5付近に発現しており、発生中の神経系全体にわたってE12.5まで広がっています。強い核染色は核調節タンパク質の機能を示唆しますが、NeuNタンパク質抗原が遠位細胞質で機能をもつのか、あるいは単にそこで合成されてから核に戻されるのかについては、現時点では証拠は存在しません。精製核から単離したタンパク質と全脳抽出物では、イムノブロッティングで差は認められませんでした。
特異性
この抗体はN末端のNeuNを認識します。
未結合ウサギ抗NeuN抗体(カタログ番号:ABN78)は、ヒトにおいて機能することが示されています。
免疫原
エピトープ:N末端
マウスNeuNに対応するGSTタグ付きリコンビナント・タンパク質。
アプリケーション
抗NeuN(ウサギ)抗体、Cy3コンジュゲートは、ICで使用するためのNeuN(ウサギ)に対する抗体です。
研究カテゴリー
神経科学
研究サブカテゴリー
発生ニューロサイエンス
品質
ラットE18皮質細胞で免疫細胞染色により評価。
免疫細胞染色:希釈倍率1:100で使用、ラットE18皮質細胞のNeuNを検出できます。
ターゲットの説明
この非コンジュゲート親抗体(カタログ番号:ABN78)は、分子量約46/48 kDaと観測されています。一部のライセートでは、特性が明らかになっていない約62 kDaのバンドが認められることがあります。
物理的形状
0.1%アジ化ナトリウムと15 mg/mL BSAを含有するPBS中のCy3と結合した精製ウサギポリクローナル抗体。
アフィニティー精製
保管および安定性
未希釈アリコートを2~8°Cの遮光した場所で受領日から最大6カ月間冷蔵保存できます。
アナリシスノート
コントロール
ラットE18皮質細胞
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
Not finding the right product?  
Try our 製品選択ツール.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
ABN78C3:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Sandra E Dos Santos et al.
Brain, behavior and evolution, 89(1), 48-63 (2017-01-27)
In the effort to understand the evolution of mammalian brains, we have found that common relationships between brain structure mass and numbers of nonneuronal (glial and vascular) cells apply across eutherian mammals, but brain structure mass scales differently with numbers
Débora Jardim-Messeder et al.
Frontiers in neuroanatomy, 11, 118-118 (2018-01-10)
Carnivorans are a diverse group of mammals that includes carnivorous, omnivorous and herbivorous, domesticated and wild species, with a large range of brain sizes. Carnivory is one of several factors expected to be cognitively demanding for carnivorans due to a
Ayanda Ngwenya et al.
Brain, behavior and evolution, 87(1), 19-38 (2016-02-26)
It is generally believed that animals with larger bodies require larger brains, composed of more neurons. Across mammalian species, there is a correlation between body mass and the number of brain neurons, albeit with low allometric exponents. If larger bodies
Joanna Jacob et al.
The Journal of comparative neurology, 529(14), 3375-3388 (2021-06-03)
With rates of psychiatric illnesses such as depression continuing to rise, additional preclinical models are needed to facilitate translational neuroscience research. In the current study, the raccoon (Procyon lotor) was investigated due to its similarities with primate brains, including comparable
Kunzhang Lin et al.
Molecular brain, 13(1), 45-45 (2020-03-22)
Understanding the connecting structure of brain network is the basis to reveal the principle of the brain function and elucidate the mechanism of brain diseases. Trans-synaptic tracing with neurotropic viruses has become one of the most effective technologies to dissect