Merck
MAB030
Sigma-Aldrich
抗DNA抗体、二本鎖、クローンBV16-13
culture supernatant, clone BV16-13, Chemicon®
別名:
二本鎖 DNA 抗体
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Pricing and Inventory is not available. Please check the Merck website for more information.
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
culture supernatant
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
BV16-13, monoclonal
交差性(ホモロジーによる予測)
all
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
radioimmunoassay: suitable
アイソタイプ
IgG2aκ
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
特異性
ヒト由来の二本鎖DNA(dsDNyA)(B型)。dsDNAに対して95%の反応性、ssDNAに対して28%の反応性を示します。
結合アッセイ:
上清を、32P-末端標識した熱変性(ss)DNAまたは二本鎖(ds)DNA制限断片(ヌクレオチド20p mol、16,000 cpm)とインキュベートした後、過剰なウサギ抗マウスを用いて抗DNA/DNA複合体を沈殿させ、Cherenkov放射線により、結合した[32P]DNAを定量しました。
抗原結合
プロファイル: 以下への相対結合:
天然DNA 合成ホモポリマー
dsDNA(a) ssDNA(b) poly(dA) poly(dC) poly(dG) poly(dT) poly(dI) poly(dU)
1.00 0.45 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
核酸を固相mBSAと合成し、抗DNA抗体とともにインキュベートしました。検討した最高抗体量(精製抗体10 mgまたは培養上清の1:2希釈)における放射性ヨウ素標識プロテインA結合量を測定し、推奨抗原(値を1.0とした)で決定した値と比較して標準化しました。
a) 天然の子ウシ胸腺DNA b) 熱変成させた子ウシ胸腺DNA
免疫原
エピトープ:二本鎖、28%は一本鎖と反応
アプリケーション
EIA/RIA
免疫細胞染色
最適なワーキング希釈倍率は、お客様が決めてください。
抗DNA抗体、二本鎖、クローンBV16-13(マウスモノクローナル抗体)を用いたDNAの検出は、ELISA、RIA、ICCで機能することが示されています。
研究カテゴリー
エピジェネティクス・核内機能分子
アポトーシス・癌
研究サブカテゴリー
細胞周期、DNA複製・修復
アポトーシス-追加
物理的形状
灌流培養システムから得られた未精製の組織培養上清。バイアルに入れる前に0.2μミクロンメンブレンでろ過しています。製品には20%FBSと最終濃度10μg/mLのシプロフロキサシンが含まれています。
保管および安定性
未希釈アリコートで2~8°Cで最長6か月保存できます。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
MAB030:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Sravani K Ramisetty et al.
International journal of biological macromolecules, 103, 845-853 (2017-05-26)
The macromolecules of the bacterial cell occupy 20-40% of the total cytosol volume, and crowded environments have long been known to compact and stabilize DNA. Nevertheless, investigations on DNA-protein binding are generally performed in the absence of crowding, which may
Petter Langlete et al.
Frontiers in microbiology, 10, 2708-2708 (2019-12-12)
Extracellular vesicles secreted by Gram-negative bacteria have proven to be important in bacterial defense, communication and host-pathogen relationships. They resemble smaller versions of the bacterial mother cell, with similar contents of proteins, LPS, DNA, and RNA. Vesicles can elicit a
Rajeeva Singh et al.
Molecular pharmaceutics, 17(1), 50-58 (2019-11-20)
DNA-targeting indolinobenzodiazepine dimer (IGN) payloads are used in several clinical-stage antibody-drug conjugates. IGN drugs alkylate DNA through the single imine moiety present in the dimer in contrast to the pyrrolobenzodiazepine dimer drugs, such as talirine and tesirine, which contain two
C A Cooke et al.
The Journal of cell biology, 120(5), 1083-1091 (1993-03-01)
The location of the cis-acting DNA sequences that direct the assembly of the mammalian kinetochore is not known. A variety of circumstantial evidence, however, has led to the widespread belief that they are present throughout the kinetochore including the kinetochore
B Zhang et al.
Nature, 390(6659), 477-484 (1997-12-11)
The nematode Caenorhabditis elegans has two sexes, males and hermaphrodites. Hermaphrodites Initially produce sperm but switch to producing oocytes. This switch appears to be controlled by the 3' untranslated region of fem-3 messenger RNA. We have now identified a binding