安全性情報
MAB2616
Sigma-Aldrich
Anti-Kindlin-1 Antibody, clone 4A5.14
clone 4A5.14, from mouse
別名:
Kindlin syndrome protein, UNC-112 related protein 1, Unc-112-related protein 1, chromosome 20 open reading frame 42, kindlin 1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
価格・在庫情報は確認できません。詳細については、Merckをご覧ください。
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
4A5.14, monoclonal
交差性
human
テクニック
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG2aκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... FERMT1(55612)
詳細
Kindlinファミリーは接着斑タンパク質グループの1つであり、インテグリンと結合して活性化する能力を持つことから近年注目を集めています。この機能に異常が発生した場合、先天性および後天性含めて何種類かの疾病(Kindler症候群、がん、白血球接着不全症など)はKindlinとの関係が疑われます。Kindler症候群に特に密接な関係を持つアイソフォームKindlin-1は、アクチン細胞骨格を基底ケラチノサイトの細胞外基質へ接着するという重要な役割を担います。Kindlin-1は、TGF-beta 1の信号伝達を調節することによって腫瘍の成長に関与している可能性があります(Shi, 2007)。Kindlin-1は脳、腎臓、胎盤、結腸、骨格筋、副腎、前立腺において広く発現します。
特異性
この抗体はKindlin-1を認識します。
免疫原
エピトープ:不明
ヒトKindlin-1に相当するGSTタグ付きリコンビナントタンパク質。
アプリケーション
Anti-Kindlin-1 Antibody, clone 4A5.14はKindlin-1に対する抗体であり、WB、IC、IHで使用されます。
免疫細胞染色: 独立したラボが前回のロットをICで使用しました。(Papachristou, D.J., et al. (2007).Histopathology. 51(4):499–508.)
免疫組織染色: 独立したラボが前回のロットをIHで使用しました。(Papachristou, D.J., et al. (2007).Histopathology. 51(4):499–508.)
研究のカテゴリ
細胞構造
研究のサブカテゴリ
細胞骨格
品質
HeLa細胞ライセートにおいてウェスタンブロッティングにより評価済み。
ウェスタンブロッティング:この抗体の0.5 µg/mLを使用して、HeLa細胞ライセート10 µg中のKindlin-1を検出しました。
ターゲットの説明
約70 kDa
物理的形状
0.1 M Tris-グリシン(pH 7.4, 150 mM NaCl)および0.05%アジ化ナトリウムを含むバッファー中の精製マウスモノクローナルIgG2aκ。
フォーマット:精製
精製プロテインG
保管および安定性
2~8°Cで受領日から1年間安定です。
アナリシスノート
対照
HeLa細胞ライセート
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
MAB2616:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Baisong Zhao et al.
The journal of headache and pain, 18(1), 1-1 (2017-01-07)
Hyperbaric oxygen (HBO) therapy is proven to attenuate neuropathic pain in rodents. The goal of the present study was to determine the potential involvement of the Kindlin-1/Wnt-10a signaling pathway during astrocyte activation and inflammation in a rodent model of neuropathic