製品名
Anti-Integrin α5 Antibody, clone P1D6, azide free, clone P1D6, Chemicon®, from mouse
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
P1D6, monoclonal
交差性
human
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
immunohistochemistry: suitable
アイソタイプ
IgG3
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ITGA5(3678)
詳細
特異性
アプリケーション
細胞骨格
インテグリン
MAB1956Z is not reactive with the denatured alpha 5 subunit. For immunoblotting, a dot blot is suggested as an alternative to western blotting.
物理的形状
保管および安定性
アナリシスノート
Widely expressed, ovary
その他情報
法的情報
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
MAB1956Z:
試験成績書(COA)