安全性情報
MAB19562
Sigma-Aldrich
抗ラミニン-5(γ2鎖)抗体、クローンD4B5
clone D4B5, Chemicon®, from mouse
別名:
Laminin 5
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
D4B5, monoclonal
化学種の反応性
human
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... LAMC2(3918)
詳細
ラミニンは基底膜であり、α、βおよびγヘテロ三量体鎖で構成される細胞外マトリックス糖タンパク質です。 5種のα鎖、3種のβ鎖、および2種のγ鎖の異なる組合せによって、少なくとも12種のラミニンアイソフォームが形成されます。 ラミニンα3鎖、β3鎖およびγ2鎖で構成されるラミニン-5(LN5)は、表皮角化細胞のヘミデスモソーム構造の基礎となる接着フィラメントの高度に保存されたコンポーネントです。 LN5遺伝子(LAMA3、LAMB3、およびLAMC2)の変異または欠失は、表皮水疱症という致死性の水疱形成性皮膚疾患に関与します。 LN5は、インテグリンα3/β1、α6/β4およびVII型コラーゲンと結合することによって皮膚の表皮真皮境界部を安定化させることができ、また上皮細胞、線維芽細胞、ニューロンおよび白血球などの幅広い細胞タイプの固定と移動運動に重要な役割を果たします。上皮性起源の細胞は、フィブロネクチン、コラーゲン、またはビトロネクチンよりもラミニン-5に素早く固着して、より広範囲に拡散します。近年では、複数のタイプのヒトがんにおける浸潤性がん細胞の前縁でラミニン-5が検出されていることから、ラミニン-5は移動を刺激するがん細胞の基質としても注目を集めています(Niki, et al., 2002, Lohi, et al., 2001)。
特異性
モノクローナル抗体MAB19562は、GST融合タンパク質として発現するヒトラミニン-5γ2鎖(IIIドメイン)のアミノ酸残基382~608に対して開発されました。 この抗体は、ラミニン-5の150 kDa鎖(前駆体型)および105 kDa鎖(成熟型)タンパク質を認識します。 ラミニンのγ2鎖はラミニン-5に固有なため、その他のラミニンタイプとは反応しないと予測されます。
免疫原
GST融合タンパク質として発現するヒトラミニン-5γ2鎖(IIIドメイン)のアミノ酸残基382~608
アプリケーション
ウェスタンブロッティング:5 ug/mLが推奨されます。ブロッキング溶液は用いず、PBSまたはTBSのみで抗体を希釈してください。 精製済み化合物によるブロッキングが推奨されます。
パラフィン切片の免疫組織染色: 5~10 ug/mLが推奨されます。 過剰に固定しないでください。 軽い4%または2%PFAが最適です。 4 mm厚のパラフィン切片を脱ろうし、再水和してから0.3%過酸化水素を含むメタノールに浸漬して内在性ペルオキシダーゼを不活性化し、さらにプロテアーゼXXIV(Sigma)により室温で15分間処理します(0.01~0.05%)。トリプシンを使用しないでください。抗体を37°Cで1時間培養してから、二次抗体をDABで検出および可視化します(Mizushima et al. 1998)。 血清には抗体と結合して干渉するラミニン5が含まれているため、モノクローナル抗体を血清ブロックに入れないでください。 その代わりに、BSAなどの培地を使用してください。
強いポジティブ染色が、次の組織の基底膜に見られます:皮膚、食道、肺、および腎臓。ポジティブ染色は、胃、小腸、膵臓、胸腺、前立腺、および卵巣でも観察されます。甲状腺、睾丸、骨格筋および心筋は、LN5染色に対してネガティブでした。
ラミニン5(40 ug/mL)と結合するα2β1インテグリンの抑制(Decline & Rousselle 2000)。
ELISAの最適な希釈濃度は、ご自身で決定してください。
抗ラミニン-5(γ2鎖)抗体、クローンD4B5は、ELISA, IH(P)およびWBに適したラミニン-5(γ2鎖)に対する抗体です。
研究カテゴリー
細胞構造
研究サブカテゴリー
ECMタンパク質
品質
リコンビナントラミニン-5でウェスタンブロッティングにより評価。
ウェスタンブロッティング:希釈倍率1:500~1:2000で使用、10 µgのヒトリコンビナントラミニン-5でラミニン-5γ2鎖を検出できます。
ターゲットの説明
150 kDa(前駆体型)および105 kDa(成熟型)
物理的形状
0.1%アジ化ナトリウムを保存剤として含有する20 mMリン酸ナトリウム、250 mM塩化ナトリウム、pH 7.6に含まれるプロテインA精製マウス免疫グロブリン。
フォーマット:精製
プロテインA精製品
保管および安定性
2~8°Cで出荷日から1年間保存できます。凍結融解を繰り返さないために、分注してください。製品の回復を最大化させるため、キャップを外す前の元のバイアルを融解後に遠心分離してください。
アナリシスノート
コントロール
ヒト膵臓腫瘍組織、ヒト乳がん組織、またはA-431全細胞ライセート
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
Not finding the right product?  
Try our 製品選択ツール.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
適用法令
Jan Code
MAB19562:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Kamis Gaballah et al.
Cancer research, 67(15), 7284-7294 (2007-08-03)
There is no effective medical treatment for oral precancer, and surgery to remove these lesions is imprecise because abnormal mucosa extends beyond the visible lesion. Development of vectors for tumor-selective viral replication has been a significant advance, and viral lysis
Novel sutureless transplantation of bioadhesive-coated, freeze-dried amniotic membrane for ocular surface reconstruction.
Sekiyama, E; Nakamura, T; Kurihara, E; Cooper, LJ; Fullwood, NJ; Takaoka, M; Hamuro, J; Kinoshita, S
Investigative Ophthalmology & Visual Science null
Lionel Remy et al.
Cancer research, 66(23), 11228-11237 (2006-12-06)
Matrilysin 1 [matrix metalloproteinase 7 (MMP7)] is one of the most important metalloproteinases expressed in human tissues. This enzyme is generally not expressed by normal differentiated epithelial colon cells, but has been shown to be up-regulated in human colon adenomas
Arkaitz Carracedo et al.
The Journal of clinical investigation, 122(9), 3088-3100 (2012-08-14)
Cancer cells exhibit an aberrant metabolism that facilitates more efficient production of biomass and hence tumor growth and progression. However, the genetic cues modulating this metabolic switch remain largely undetermined. We identified a metabolic function for the promyelocytic leukemia (PML)
c-Src-mediated epithelial cell migration and invasion regulated by PDZ binding site.
Baumgartner, M; Radziwill, G; Lorger, M; Weiss, A; Moelling, K
Molecular and cellular biology null