Merck
MAB1621
Sigma-Aldrich
Anti-Neurofilament 145 kDa Antibody, CT, clone 3H11
clone 3H11, Chemicon®, from mouse
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
価格・在庫情報は確認できません。詳細については、Merckをご覧ください。
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
3H11, monoclonal
精製方法
affinity chromatography
化学種の反応性
avian
化学種の反応性(ホモロジーによる予測)
mammals
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... NEFM(4741)
詳細
ニューロフィラメントは、軸索細胞質を支える細胞骨格の主要要素としての役割を担う中間径フィラメントの一種です。ニューロフィラメントは、軸索の原線維成分として最も多く、軸索微小管と比較して平均3~10倍多く存在します。ニューロフィラメント(直径10 nm)は、3本の前原線維が絡み合っており、その前原線維自体も単一タンパク質の2つの四量体プロトフィラメント複合体から構成されています。ニューロフィラメント・トリプレットタンパク質(68/70、160および200 kDa)は、中枢および末梢神経系の両方でみられ、通常はニューロンに特異的です。68/70 kDaのNF-Lタンパク質は糸状構造内に自己会合できますが、160 kDaのNF-Mおよび200 kDaのNF-Hタンパク質は、共会合するために68/70 kDaのNF-Lタンパク質の存在が必要です。神経腫、神経節神経腫、神経節膠腫、神経節芽細胞腫および神経芽細胞腫は、ニューロフィラメントについて陽性染色されます。ニューロフィラメントは、一般的にニューロン限局的ですが、傍神経節腫および副腎・副腎外褐色細胞腫で検出されています。カルチノイド腫瘍、皮膚の神経内分泌がんおよび肺燕麦細胞がんもニューロフィラメントを発現しています。ニューロフィラメントの詳細情報については、CHEMICONテクニカルサポート部門の神経系細胞タイプ特異的マーカーチャートオンラインをご覧ください。
特異性
ラットNF-Mの最後の84個のアミノ酸(145K)によりエピトープと反応します。さまざまな哺乳類種・鳥類からのNF-Mと特異的に反応します。 ニューロフィラメントのリン酸化状態には左右されません。
免疫原
ラットNF-Mの最後の168個のアミノ酸を含むリコンビナント融合タンパク質。6 M urea中でDEAEセルロースを用いるイオン交換クロマトグラフィーによりE. Coli封入体から精製。
アプリケーション
免疫組織染色:1:50-1:1000で使用、新鮮凍結の4% PFA固定組織切片。
イムノブロッティング:1:1000 - 1:2000 ECL検出。
最適な希釈濃度は、ご自身で決定してください。
抗ニューロフィラメント145 kDa抗体、C末端、クローン3H11は、Neurofilament 145 kDaのレベルを検出します。WB、IC、IHにおける使用が発表され、検証されています。&&
物理的形状
アフィニティー精製抗体、PBS(50% glycerol、5 mM sodium azide含有)に溶解。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
WGK
WGK 1
Jan Code
MAB1621:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Pierre-Yves Lozach et al.
The Journal of biological chemistry, 279(31), 32035-32045 (2004-05-29)
The molecular mechanisms involved in the hepatic tropism of hepatitis C virus (HCV) have not been identified. We have shown previously that liver-expressed C-type lectins L-SIGN and DC-SIGN bind the HCV E2 glycoprotein with high affinity (Lozach, P. Y., Lortat-Jacob
Polysaccharide-modified scaffolds for controlled lentivirus delivery in vitro and after spinal cord injury.
Thomas, AM; Shea, LD
Journal of Controlled Release : Official Journal of the Controlled Release Society null
Involvement of TRPV2 activation in intestinal movement through nitric oxide production in mice.
Mihara, H; Boudaka, A; Shibasaki, K; Yamanaka, A; Sugiyama, T; Tominaga, M
The Journal of Neuroscience null
Chi-Yuan Chiu et al.
European journal of pain (London, England), 26(10), 2238-2256 (2022-09-14)
Kv4 channels are key components controlling neuronal excitability at membrane potentials below action potential thresholds. It remains elusive whether Kv4.1 participates in pain regulation. We raised a Kv4.1 antibody to map Kv4.1+ neurons in the superficial dorsal horn of the
Biochip?laser cell deposition system to assess polarized axonal growth from single neurons and neuron?glia pairs in microchannels with novel asymmetrical geometries.
Pirlo, RK; Sweeney, AJ; Ringeisen, BR; Kindy, M; Gao, BZ
Biomicrofluidics null