抗体製品の状態
serum
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
交差性
reptile, chicken, rat, quail, pig, human, mouse, bovine, rabbit
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
bovine ... Nefm(281347)
chicken ... Nefm(396206)
human ... NEFM(4741)
mouse ... Nefm(18040)
rabbit ... Nefm(100009343)
rat ... Nefm(24588)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
前回のロットを1:200希釈で免疫組織染色に使用しました。
染色はニューロフィラメントのリン酸化による影響を受けません。 TEバッファー、pH 9.0、エピトープ回復での最適な染色:ヒト小脳
免疫組織染色(パラフィン):
最適な希釈濃度は、ご自身で決定してください。
神経科学
ニューロフィラメントおよび神経細胞代謝
神経細胞およびグリアマーカー
品質
ウェスタンブロッティング:希釈倍率1:1000で使用、10 μgのマウス脳ライセート中のニューロフィラメントを検出できます。
ターゲットの説明
物理的形状
保管および安定性
溶解する前に、バイアルを短時間微量遠心して、バイアルの底に材料を沈降させてください。
受領時は、キャップを開ける前に、バイアルを遠心し、溶液を穏やかに混合してください。微小遠心管に分注してから、-20°Cで保存してください。凍結融解を繰り返さないでください。IgGに損傷を与える、または製品性能に影響を及ぼすおそれがあります。
アナリシスノート
ラット腸ニューロン、ラット脊髄組織、脳、末梢神経
その他情報
法的情報
免責事項
WGK
WGK 1
Jan Code
AB1987:
試験成績書(COA)