product name
mPAGE® Lux Bis-Tris Diluent for mPAGE® Lux Curing Station,
シェルフライフ
12 mo.
品質水準
包装
1 ea of 1 ea
メーカー/製品名
Millipore
環境により配慮した代替製品の特徴
Less Hazardous Chemical Syntheses
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
テクニック
SDS-PAGE: suitable
electrophoresis: suitable
immunoblotting: suitable
western blot: suitable
L × W × H
7.5 cm × 7.5 cm × 13.4 cm
環境により配慮した代替製品カテゴリ
保管温度
2-8°C
詳細
法的情報
免責事項
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
LUXRGTDIL-225ML:
CS233199:
LUXRGTDIL:
試験成績書(COA)
資料
3分でready-to-useのSDS-PAGEゲルを作製できる、mPAGE® Luxキャスティングシステムをご覧ください。新鮮なSDS-PAGEゲルを必要なときにすぐに作れます。
Refresh your gel casting workflow with ready-to-use SDS-PAGE gels in just 3 minutes. Discover faster, simpler, and safer gel casting methods.