Merck
KVVLG2THH1
Millipore
Opticap® XLカプセルフィルター
cartridge nominal length 20 in. (50 cm), filter diam. 4.2 in. (10.7 cm)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
物質
polyester support
polypropylene filter (Gamma-stable)
polypropylene housing
silicone seal
品質水準
法規制遵守
FDA 21CFR177-182 (all component materials)
無菌性
non-sterile
滅菌適合性
gamma compatible
特徴
hydrophilic
メーカー/製品名
Opticap®
パラメーター
≤42.2 mL/min air diffusion at 3.9 bar (56 psig) and 23 °C (in water)
1 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C
1.7 bar max. differential pressure (25 psid) at 80 °C (Forward:)
2.8 bar max. inlet pressure (40 psi) at 60 °C
25 °C max. inlet temp.
3.5 bar max. differential pressure (50 psid) at 25 °C (Reverse; intermittent)
5.5 bar max. differential pressure (80 psid) at 25 °C (Forward:)
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 23 °C
80 psig max. inlet pressure
カートリッジの長さ(公称)
20 in. (50 cm)
デバイス L
62.5 cm (24.6 in.)
デバイスサイズ
20 in.
フィルタ直径
4.2 in. (10.7 cm)
Filter filtration area
1.24 m2
入口接続部直径
5/8 in.
Inlet to outlet width
19.8 cm (7.8 in.)
出口接続部直径
5/8 in.
不純物
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, aqueous extraction)
<0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
Matrix
Durapore®
ポアサイズ
0.1 μm pore size
泡立ち点
≥4830 mbar (70 psig), air with water at 23 °C
フィッティング
16 mm (5/8 in.) fitting (hose barb inlet/oulet)
1/4 in. fitting (vent/drain hose barb with double O-ring seal)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Device Configuration: Capsule
包装
Double Easy-Open bag
調製ノート
Sterilization Method:
3 autoclave cycles of 60min at 126°C; capable of 45 kilogray (4.5 Megarad) gamma exposure; not in-line steam sterilizable
This product was manufactured with a Durapore® membrane which meets the criteria for a "non-fiber releasing" filter as defined in 21CFR210.3(b)(6).
アナリシスノート
Bacterial Retention: Samples were quantitatively retentive of a minimum Brevundimonas diminuta challenge concentration of 1 x 107 CFU/cm2 using ASTM® F838 methodology.
Gravimetric Extractables: ≤ 50 mg per capsule after 24 hours in water at controlled room temperature.
Will meet the USP Oxidizable Substances Test requirements after a water flush of ≥ 2 L
その他情報
Directions for Use:
  • Organism Retention: Microorganism
  • Mode of Action: Filtration (size exclusion)
  • Application: BioProcessing
  • Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
  • Instructions for Use: Please refer Wetting Instructions for Filter Units with Durapore® Membrane user guide
  • Storage Statement: Store in dry location
  • Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations
法的情報
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OPTICAP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Emprove® プログラムとは?
Emprove®プログラムは、フィルター、シングルユースコンポーネント、医薬品原材料、出発物質について、包括的な文書を提供するシステムです。Emprove®プログラムのサブスクリプションには4種類の文書が含まれます。
Material Qualification Dossier
無料 - ログインしてダウンロード
利点について詳細を学びます。Emprove®プログラムのサブスクリプションでは、以下が提供できます。
これらの文書はなぜ閲覧不可なのですか?
Emprove®ドシエには、医薬品製造業者の登録過程やリスクアセスメント活動の支援を意図した情報及びconfidential情報が含まれています。閲覧したい場合は、お問い合わせにお問い合わせください。