Merck
KMP8G2TTH1
Millipore
Milligard® PES 1.2/0.8 μm, Opticap® T-line 20 capsule
inlet and outlet for 1.5 in. (Sanitary Flange ), hose barb (6/8 in. outlet), sterilization compatible with autoclavable
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
23151806
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
物質
polyester support
polyethersulfone membrane (Hydrophilic (PES))
polypropylene housing (Gamma Stable)
silicone O-ring
品質水準
滅菌適合性
autoclavable compatible
gamma compatible
製品種目
Opticap®
特徴
hydrophilic
テクニック
prefiltration: suitable
L × W
58.6 cm (23.1 in.) × 8.9 cm (3.5 in.)
ろ過面積
1.15 m2 (12.4 ft2)
Matrix
Milligard® PES
pore size
1.2/0.8 μm pore size
フィッティング
hose barb (6/8 in. outlet)
inlet and outlet for 1.5 in. (Sanitary Flange )
詳細
Milligard® PES 1.2/0.8 μm filters are designed for reliable particulate removal from a broad range of fluid streams. When used upstream of sterilizing-grade filters or other unit operations, they improve processing efficiency.
TMMilligard"] PES filters are supported by the Emprove® Program which consolidates product specific testing, quality and regulatory information to simplify compliance needs.
アプリケーション
Prefiltration
特徴および利点
Fast flow and high throughputPredictable scalability from small-scale to production-size devices High thermal stability: compatible with steam-in-place and autoclave sterilization methods Single-use, gamma-ready formatsCaustic stable
包装
PE Bag
その他情報
Directions for Use
Organism Retention: Microorganism
Mode of Action: Filtration (size exclusion)
Application: BioProcessing
Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
Instructions for Use: Please refer to Opticap® Small Scale 300 Capsule, XL, XLT and T-line Capsules User Guide
Storage Statement: Store in dry location
Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.
法的情報
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OPTICAP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
Filters are designed, developed and manufactured in accordance with a Quality Management System approved by an accredited registering body to the ISO 9001 Quality Systems Standard. Certificate of Quality is available online for all filters.
Emprove® プログラムとは?
Emprove®プログラムは、フィルター、シングルユースコンポーネント、医薬品原材料、出発物質について、包括的な文書を提供するシステムです。Emprove®プログラムのサブスクリプションには4種類の文書が含まれます。
Material Qualification Dossier
無料 - ログインしてダウンロード
Quality Management Dossier (Open Access)
無料 - ログインしてダウンロード
Operational Excellence Dossier
サブスクリプションまたは都度料金でご利用いただけます。
General
サブスクリプションまたは都度料金でご利用いただけます。
利点について詳細を学びます。Emprove®プログラムのサブスクリプションでは、以下が提供できます。
これらの文書はなぜ閲覧不可なのですか?
Emprove®ドシエには、医薬品製造業者の登録過程やリスクアセスメント活動の支援を意図した情報及びconfidential情報が含まれています。閲覧したい場合は、お問い合わせにお問い合わせください。