Merck
IT5SP0008
Millipore
IT5附属品、入口側チューブアセンブリ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
23151819
eCl@ss:
32031690
メーカー/製品名
Integritest®
H
1 in.
25 mm
W
8 in.
depth
8 in.
重量
8 oz
適合性
for use with INTEGRITEST® 5
保管温度
2-30°C
法的情報
INTEGRITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany