安全性情報
HX0600
Supelco
Hydrobromic Acid
48%, Meets ACS Specifications GR ACS
別名:
Hydrogen Bromide Solution, Hydrobromic Acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352301
product name
Hydrobromic Acid 48%, Meets ACS Specifications GR ACS
蒸気圧
10.6 hPa ( 20 °C)
品質水準
形状
liquid
濃度
47.0-49.0% HBr
不純物
≤0.001% Phosphate (PO4)
≤0.003% Iodide (I)
≤0.003% Sulfate and sulfite (as SO4)
≤0.01 ppm Selenium (Se)
≤0.05% Chloride (Cl)
≤1 ppm Iron (Fe)
≤5 ppm Heavy metals (as Pb)
強熱残分
≤0.002%
yellow
bp
126 °C/1013 hPa
mp
-11 °C
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
アプリケーション
Meets ACS Specifications GR ACS
アナリシスノート
Assay: 47.0-49.0%
Chloride (Cl): 0.05% max
Color: Yellow
Form: Liquid
Heavy metals (as Pb): 5ppm max
Iodide (I): 0.003% max
Iron (Fe): 1ppm max
Phosphate (PO4): 0.001% max
Residue after ignition: 0.002% max
Selenium (Se): 0.01ppm max
Sulfate and sulfite (as SO4): 0.003% max
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
HX0600-3:
HX0600-901:
試験成績書(COA)