主要文書
HG00C117
Millipore
MYGP Agar
final pH 6.2±0.2 (25 °C, after autoclaving)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
組成
Agar, 27.0 g/L
Dextrose, 11.0 g/L
Maltose, 3.0 g/L
Peptone, 5.0 g/L
Yeast Extract, 3.0 g/L
包装
poly bottle of 12 × 500 g (HG00C117.500)
最終pH
6.2±0.2 (25 °C, after autoclaving)
保管温度
15-25°C
アプリケーション
A medium suitable for the cultivation, isolation and maintenance of yeast, moulds and other aciduric microorganisms.
調製ノート
Suspend 51g in 1 litre demineralised water. Boil whilst stirring until completely dissolved. Autoclave at 121°C for 15 minutes. Cool to 45 - 50°C, mix well and pour plates.
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2