安全性情報
HG000C41
Millipore
Baird-Parker Agar
powder, pH 6.8±0.2 (25 °C, after autoclaving), poly bottle of 12 × 500 g
別名:
Baird-Parker Agar Base
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352111
形状
powder
組成
Agar, 20.0 g/L
Glycine, 12.0 g/L
Lithium Chloride, 5.0 g/L
Meat Extract, 5.0 g/L
Sodium Pyruvate, 10.0 g/L
Tryptone, 10.0 g/L
Yeast Extract, 1.0 g/L
包装
poly bottle of 12 × 500 g
pH
6.8±0.2 (25 °C, after autoclaving)
保管温度
15-25°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
A selective medium for the isolation and enumeration of coagulase-positive staphylococci primarily from foodstuffs.
調製ノート
Suspend 63g in 1 litre demineralised water. Boil whilst stirring until completely dissolved. Autoclave at 121°C for 15 minutes. Cool to 45 - 50°C and aseptically add 1% of 1% sterile Potassium Tellurite Solution (HG00BX15.PK) and 5% sterile Egg Yolk Emulsion (HG00BX14.100). Homogenate and pour plates.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3