詳細
Hi-Flow™ Plusメンブレンは、高度の安定性と性能が求められる迅速診断用ラテラルフローテストで使用するために設計、最適化されています。ラテラルフローテストは、血液、唾液、尿などの生物学的サンプルに含まれる抗体や抗原などの分析対象物の迅速かつ容易な検出/定量化を促進します。Hi-Flow™ Plusメンブレンは、このような用途に最適です。さまざまな毛細管フロー時間とバッキングオプションが用意されており、Hi-Flow™ Plusメンブレンを選択すると、アッセイのパフォーマンスが向上し、幅広いアッセイ設計要件を満たす柔軟性が得られます。Hi-Flow™ Plus 180(HF180)は、感度が重要で、対象とする分析物の量が限られており、特別な速度の配慮が必要ないテストに適しています。この Hi-Flow™ Plus 180 サンプルパックには、プラスチックカードサポート上の Hi-Flow™ Plus 180 メンブレンで構成された 5 枚の組み立て済みメンブレンカードが含まれています。
アプリケーション
- Hi-Flow™ Plusメンブレンは、感染症検査(COVID-19、HIV、インフルエンザ、マラリア、性感染症など)をはじめ、女性の健康、バイオマーカー検出、乱用薬物検査、医薬品開発、環境検査、農業用途、食品安全、製品品質検査、動物の健康など、幅広いラテラルフローテスト用途に適した重要な原材料です。
- Hi-Flow Plusメンブレンは、競合、サンドイッチ、マルチプレックス検出アッセイを含むすべてのラテラルフローテスト技術に適しています。
- 定性的および定量的テストの両方で使用するために最適化されており、コロイド状金ナノ粒子、染色/蛍光ミクロスフェアなどのラテラルフロー検出器粒子に対する高度の適合性があります。
- Hi-Flow™ Plusメンブレンは、血液、唾液、尿、鼻咽頭スワブ、汗など、幅広いサンプルマトリックスに存在する分析対象物を検出するように設計されたラテラルフローテストに適しています。
特徴および利点
特徴:
- 安定したフロー&表面化学、ロバストな製造プロセス
- 、ラテラルフローアプリケーションのために最適化された独自の表面化学、
- 高い品質レベル:MQ400
- 数十年にわたるメンブレン製造経験を持つ信頼できるパートナーブランド。
- 高い生産能力、豊富な在庫量、複数の製造ライン。
- 便利なサンプルパックを複数の形式で提供。製造規模の数量をオンラインで購入し、即時出荷。
- 安定した毛細管フロー時間とメンブレン厚。
- 優れた表面形態により、メンブレン表面全体に試薬が安定して均一に流れます。
- シャープかつ強力、均一な試験と制御のライン形成。
- ロット内およびロット間の高度の安定性。
- アッセイ感度の向上。
- 優れた再現性。
- ラテラルフローテストの製造収率の向上。
- 迅速な納品とリードタイム。
- 供給中断なし。
- 優れた技術サポート
法的情報
Hi-Flow is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
適用法令
Jan Code
HF180MC5PK:
HF180MC100:
試験成績書(COA)