HCWG047S6
S-Pak®メンブレンフィルター
mixed cellulose esters (MCE), pore size 0.7 μm, filter diam. 47 mm, white gridded membranes for microbiological analysis of wastewater
別名:
S-Pakフィルター 孔径0.7 µm 47 mm 白色格子入り, メンブレンフィルター、半透過性メンブレン
About This Item
おすすめの製品
物質
gridded filter
mixed cellulose esters (MCE)
white filter
認証
ISO 7704
無菌性
sterile; ethylene oxide treated
特徴
hydrophilic
メーカー/製品名
S-Pak®
フィルタ直径
47 mm
ポアサイズ
0.7 μm pore size
入力
sample type beverage(s)
sample type food(s)
sample type wine
sample type beer
sample type bottled water
sample type cosmetics
sample(s) (environmental)
sample type cider
sample type soft drink
sample type sport drink
アプリケーション
bioburden testing
clinical
cosmetics
environmental
environmental
food and beverages
industrial qc
適合性
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
輸送温度
ambient
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Sol. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
消防法
第5類:自己反応性物質
硝酸エステル類
危険等級I
第一種自己反応性物質
Jan Code
HCWG047S6:
試験成績書(COA)
関連コンテンツ
S-Pak® membrane filters for microbial bioburden testing