主要文書
HAWP047A0
Millipore
AO Pak Filters 0.45µm 47mm white plain
Microbiological analysis
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Pricing and Inventory is not available. Please check the Merck website for more information.
物質
mixed cellulose esters (MCE)
plain filter
white filter
無菌性
non-sterile
特徴
autoclavable
hydrophilic
包装
box of 10 envelopes containing 10 pak
フィルタ直径
47 mm
ポアサイズ
0.45 μm pore size
入力
sample(s) (environmental)
sample type beverage(s)
sample type cosmetics
sample type food(s)
sample type sport drink
sample type beer
sample type wine
sample type cider
sample type soft drink
sample type bottled water
アプリケーション
bioburden testing
clinical
cosmetics
environmental
environmental
food and beverages
industrial qc
輸送温度
ambient
詳細
AO Pak filters - 10 resealable envelopes containing 10 filters and 10 pads, requires autoclaving.
アプリケーション
微生物試験
包装
再開封可能包装10袋 10枚のフィルターと10枚のパッド入り, オートクレーブ必要
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Sol. 1
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3