主要文書
HATF29325
Millipore
Immobilon-NC Membrane, Triton-free, mixed cellulose esters, 0.45 µm, 293 mm, disc
0.45 um ( 0.45 micron filter ) pore size Mixed Cellulose Esters Transfer Membrane for western blotting using Chromogenic, Radioactive or Fluorescent detection methods.
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41105339
eCl@ss:
32031602
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
物質
mixed cellulose esters (MCE) (surfactant-free)
plain white filter
品質水準
特徴
hydrophilic
メーカー/製品名
Immobilon®
テクニック
western blot: suitable
フィルタ直径
293 mm
厚さ
180 μm
屈折率
n/D 1.51
ポアサイズ
0.45 μm pore size
キャパシティ
117 μg/cm2 (insulin)
160 μg/cm2 adsorption capacity (BSA)
259 μg/cm2 adsorption capacity (goat IgG)
適合性
for use with Amido black
for use with CPTS
for use with Colloidal gold
for use with India ink
for use with Ponceau-S red
検出方法
colorimetric
fluorometric
radioactive
詳細
Filter Code: HATF
Primary Binding Mechanisms: 静電気的結合, 疎水性相互作用
アプリケーション
コロニー/プラークリフト, ドット/スロットブロッティング, 細胞培養, 水溶液の清澄化
その他情報
Directions for Use
  • Organism Retention: Microorganism
  • Mode of Action: Filtration (size exclusion)
  • Application: BioProcessing
  • Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
  • Instructions for Use: Please refer first page of Visual Inspection Guide
  • Storage Statement: Store in dry location
  • Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.
法的情報
Immobilon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Sol. 1
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3