Merck
GA102711
Millipore
Quikscale® Column GAG 100 x 550
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
23151816
eCl@ss:
32011301
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
パラメーター
temp. range at 2-30 °C
品質水準
テクニック
protein purification: suitable
H
550 mm
L
55.1 cm (21.7 in.)
法的情報
QUIKSCALE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany