安全性情報
F430-99
Phosphate Buffer
vial of 99 mL, pkg of 50 units, USP Butterfield′s Method, plastic vial (120ml flip top design), sterile; γ-irradiated by SER-TAIN process
別名:
Phosphate Buffer, Remel Phosphate Buffer
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106214
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
物質
plastic vial (120ml flip top design)
品質水準
認証
USP Butterfield′s Method
無菌性
sterile; γ-irradiated by SER-TAIN process
フォーム
liquid
包装
pkg of 50 units
vial of 99 mL
テクニック
microbiological culture: suitable
pH
7.2±0.2 (25 °C)
アプリケーション
food and beverages
pharmaceutical
保管温度
2-25°C
適合性
nonselective for
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Phosphate buffer is a liquid medium designed for the qualitative detection of microorganisms in pharmaceutical and food samples. It serves as a sample diluent and as a medium for performing serial dilution. It prevents pH-associated variations while carrying out microbial experiments.
アプリケーション
Phosphate buffer is used for sample dilutions to detect microorganisms in pharmaceutical and food samples.
法的情報
SER-TAIN is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Jan Code
F430-99:
試験成績書(COA)