Merck
ET92/6-3D0
Millipore
NovaSeptum® GOトリクランプホルダー、9ポート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104105
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
物質
303 stainless steel nut (locking nut and tool)
polysulfone ring(s) (safety ring )
品質水準
製品種目
NovaSeptum® GO
特徴
autoclavable
パラメーター
-80-150 °C temp. range (-112-302 °F)
6 bar max. pressure (87 psi) at ±25 °C
アプリケーション
cell therapy
gene therapy
life science and biopharma
mAb
ophthalmics
parenterals
pathogen testing
pharma/biopharma processes
pyrogen testing
sterile sampling
sterility testing
viral therapy
保管温度
room temp
詳細
NovaSeptum® GO TCホルダーは、NovaSeptum® GOサンプリングユニットと使うように設計されています。ホルダーもTCに適合するように作られています。最適な滅菌溶液を得るには、ホルダーをNovAseptic® コネクターと併用してください。
デバイスの構成:滅菌サンプリングコネクター
特異性
NovaSeptum® GOサンプリングホルダーは、幅広いアプリケーションに対応した直径2 mmのニードルサイズと併用するように設計されています。保護を強化するため、ホルダーをNovaSeptum® GOセキュリティタグ(ENSTAG)を併用して誤作動を予防できます。品質保証書は各箱に同梱されています。
アプリケーション
無菌試験、発熱性物質試験、エンドトキシン試験、科学分析、pH分析、および培養のアプリケーション
包装
ET92/6-3D0 (9 shots, 1 unit per box)
構成
  • マガジン:ガラス繊維強化ポリスルホン(PSU)
  • セーフティーリング:PSU
  • ロッキングナット・ツール:SS2346, ASTM® 303に準拠したステンレススチール
  • ロッキングタグ:ポリアミド/ステンレススチール
  • 接液面材:316L EN 1.4435, ASME SA 479/ASTM® A 479, EN 10 272に準拠したステンレススチール
法的情報
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
NOVASEPTIC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NOVASEPTUM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
文書ライブラリにアクセスする
関連コンテンツ
NovaSeptum® GO sterile sampling unit with 15 mL single-use conical tube for small volume and endotoxin sampling. Closed design for aseptic process. Reduce product loss and risks of contamination. Available in single and manifold sampling format. Easily integrated into stainless-steel system via multi-use connection types (TC, in-line, ingold®).