Merck
すべての画像(5)
資料
安全性情報
ES-020-B
Sigma-Aldrich
ウシ胎児血清
US Origin, Mesenchymal Stem Cell Qualified FBS, sterile-filtered, suitable for stem cell culture
別名:
FBS, FCS
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352207
eCl@ss:
26020100
NACRES:
NA.75
由来生物
bovine fetus
品質水準
抗体製品の状態
serum
無菌性
sterile; sterile-filtered
製品種目
FBS Select
由来
USA origin
テクニック
cell culture | stem cell: suitable
不純物
endotoxin, tested
mycoplasma, tested
virus, tested
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
詳細
ウシ胎児血清(FBS)は理想的な細胞増殖添加剤であり、一般的に他のタイプの細胞培養血清よりも好まれます。′その高レベルの栄養素と最適な成長因子の組み合わせにより、ウシ胎児血清は事実上あらゆる細胞培養系において最も効果的な細胞成長促進剤となっています。間葉系幹細胞(MSC)は、骨、軟骨、脂肪組織に分化する能力を持ち、近年、細胞治療の可能性を秘めた魅力的な供給源となっています。この製品は、クローン増殖アッセイ法を用いて、ヒト間葉系幹細胞培養をサポートするようスクリーニングされ、認定されています。
この血清は、米国内の USDA(米国農務省)認可の屠殺場で無菌的に採取された血液に由来します。この血清は、米国内で無菌的に処理され、ろ過滅菌されています。粗血液(ドナー牛由来)の原産国は米国です。この製品は、技術用血液製剤の製造に関する欧州連合の要件を満たしています。各ロットは無菌ろ過され、マイコプラズマ、エンドトキシン、ウィルスの検査済みです。ご要望に応じて分析証明書を発行いたします。
アプリケーション
研究カテゴリー
幹細胞研究
品質
クローン性増殖アッセイを用いたヒト間葉系幹細胞培養のサポートに適格な製品です。製品仕様の詳細については、ご要望に応じてロット別の分析証明書を発行いたします。
物理的形状
液体
保管および安定性
-20°Cで保存してください。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
ES-020-B:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Highly characterized human mesenchymal stem cell lines from bone-marrow, adipose and umbilical cord along with serum-free MSC expansion and differentiation media.
Development of a novel serum-free and xeno-free human mesenchymal stem cell (MSC) osteocyte differentiation media.
PLTMax® Human Platelet Lysate (hPL) is a superior serum-free and xeno-free media supplement alternative to fetal bovine serum (FBS) for human mesenchymal stem cell (MSC) cultures.
Frequently asked questions about mesenchymal stem cells including MSC derivation, expansion, differentiation and allogenic stem cell therapy.
プロトコル
TrueGel3D® Hydrogel Plate protocol guides high-throughput culture of human adipose MSCs for screening applications.
Information about mesenchyme, specifically mesenchymal stem cell procotols. Step-by-step cell culture protocols for mesenchymal stem cell (MSC) isolation, expansion and differentiation.