安全性情報
EARB-6
Sigma-Aldrich
Assay Running Buffer
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12161703
NACRES:
NA.25
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
品質水準
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
適用法令
Jan Code
EARB-6:
試験成績書(COA)