Merck
DX0657
Sigma-Aldrich
Dichloroacetic Acid
Biotechnology
別名:
Dichloroacetic Acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C2H2Cl2O2
CAS番号:
分子量:
128.94
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
EC Index Number:
201-207-0
蒸気圧
0.19 hPa ( 20 °C)
品質水準
形状
liquid
pH
1.2 (20 °C, 129 g/L in H2O)
bp
192 °C/1013 hPa (decomposes)
mp
-4 °C
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
InChI
1S/C2H2Cl2O2/c3-1(4)2(5)6/h1H,(H,5,6)
InChI Key
JXTHNDFMNIQAHM-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
Biotechnology
アナリシスノート
Absorbance at 310 nmReport onlyAUAssay (titration)99% minFormClear liquidFreezing point12°C minIdentity (IR-spectrum)Monochloroacetic acid0.20% maxTrichloroacetic acid1.00% maxWater (H2O)1000ppm max
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardCorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Lact. - Met. Corr. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
ターゲットの組織
Brain,Liver,Testes, Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
DX0657RR-E170:
DX0657-4000:
US1DX0657ID/E170:
DX0657ID-E170:
MC0430-901:
試験成績書(COA)