主要文書
CT99N11HH1
Millipore
Polygard® CT Small Scale Capsule Filter
pore size 100.0 μm, cartridge nominal length 4.6 in. (11.8 cm)
別名:
Polygard® CT Small Scale Capsule Filter 100.0μm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
23151806
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
物質
polypropylene
polypropylene housing
polypropylene seal
polypropylene vent cap
品質水準
特徴
hydrophilic
メーカー/製品名
Polygard
L
11.8 cm (4.6 in.)
外径
8.8 cm (3.5 in.)
88 mm
カートリッジの長さ(公称)
4.6 in. (11.8 cm)
ポアサイズ
100.0 μm nominal pore size
100.0 μm pore size
入力
sample type bottled water
sample type soft drink
sample type food(s)
sample type beverage(s)
sample type beer
sample type wine
cultured stem cell(s)
sample type liquid
フィッティング
1/4 in. inlet/outlet hose barb
アプリケーション
industrial qc (product testing)
sample preparation
輸送温度
ambient
関連するカテゴリー
詳細
Device Configuration: カプセル
法的情報
POLYGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany