物質
borosilicate glass fiber (BGF) prefilter
polypropylene device
polypropylene support
silicone seal
法規制遵守
meets EU 1935/2004/EC (all component materials; regarding materials and articles intended to contact food)
meets FDA 21 CFR 177-182 (all component materials)
メーカー/製品名
Bevigard™
パラメーター
3.5 bar max. differential pressure (50 psid) at 25 °C
3.5 bar max. inlet pressure (50 psi) at 25 °C
カートリッジの長さ(公称)
40 in. (100 cm)
デバイスサイズ
40 in.
フィルタ直径
2.8 in. (7.1 cm)
Filter filtration area
1.84 m2
不純物
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, aqueous extraction)
重量分析抽出物
≤140 mg/cartridge
Matrix
Bevigard™-P
pore size
1.0/0.5 μm pore size
コード
Code 0
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Cartridge type: Groundwater
アプリケーション
特徴および利点
包装
調製ノート
This product was manufactured with a media combination which meets the criteria for a "non-fiber releasing" filter as defined in 21 CFR 210.3 (b) (6).
アナリシスノート
Will meet the USP Oxidizable Substances Test requirements after a water flush of ≥ 20 L
その他情報
- Organism Retention: Microorganism
- Mode of Action: Filtration (size exclusion)
- Application: BioProcessing
- Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
- Instructions for Use: Please refer to installation and wetting sections of OPTISCALE®-25 user guide and introduction section of Mixed cellulose ester Tech Brief
- Storage Statement: Please refer to Mixed cellulose esters Tech Brief
- Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 1B Inhalation - Flam. Sol. 1
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
CGW604SB1:
試験成績書(COA)