Merck
BX1715
Supelco
エチレングリコールブチルエーテル
Practical, Technical
別名:
2-ブトキシエタノール, ブチルグリコール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)3OCH2CH2OH
CAS番号:
分子量:
118.17
Beilstein:
1732511
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352104
EC Index Number:
203-905-0
bp:
169-172.5 °C (lit.)
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
蒸気密度
4.1 (vs air)
品質水準
蒸気圧
<1 mmHg ( 20 °C)
10 mmHg ( 81 °C)
アッセイ
≥95% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
473 °F
expl. lim.
10.6 %
APHA: ≤40
屈折率
n20/D 1.419 (lit.)
pH
7 (20 °C in H2O, as aqueous solution)
bp
169-172.5 °C (lit.)
mp
−75 °C (lit.)
転移温度
flash point 67 °C
溶解性
900 g/L (completely miscible)
密度
0.9 g/cm3 at 20 °C
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
SMILES記法
CCCCOCCO
InChI
1S/C6H14O2/c1-2-3-5-8-6-4-7/h7H,2-6H2,1H3
InChI Key
POAOYUHQDCAZBD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アナリシスノート
Assay (GC): 95% min
Color (APHA): 40 max
Form: Clear liquid
Infrared Spectrum: Conforms to standard
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
引火点(°F)
152.6 °F - Pensky-Martens closed cup
引火点(℃)
67 °C - Pensky-Martens closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
BX1715-901:
BX1715-7:
BX1715-1:
試験成績書(COA)