安全性情報
BI0223
Sigma-Aldrich
Capping Reagent A THF/Acetic Anhydride (9/1)
Novabiochem®
別名:
DNA Reagent
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116006
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
製品種目
Novabiochem®
品質水準
フォーム
liquid
反応適合性
reaction type: Acetylations
reagent type: derivatization reagent
メーカー/製品名
Novabiochem®
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
関連するカテゴリー
詳細
Biosynthesis Novabiochem®
アプリケーション
BI0223-0200 is packaged in 28/405 glass bottles
BI0223-0450 is packaged in 28/405 glass bottles
BI0223-4000 is packaged in 38/430 glass bottles
DNA Reagents Label Change Explanation
Biosynthesis Novabiochem®
アナリシスノート
Assay (acetic anhydride) (by density): 9.0-11.0% v/v
Assay (tetrahydrofuran) (by density): 89.0-91.0% v/v
Color (APHA): 10 max
Form: Clear liquid
Identity (IR-spectrum): Conforms
Water (H2O): 300ppm max
法的情報
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
BI0223/0200:
BI0223-0450:
BI0223OF-38ES:
BI0223BS-38:
BI0223-4000:
BI0223BH-37:
BI0223OM-38:
BI0223IL-38:
BI0223IL/38:
BI0223OF38ES:
試験成績書(COA)