安全性情報
B311-150-S
トリプシン大豆ブイヨンすぐに使えるボトル
bottle capacity 300 mL, bottle filling volume 150 mL, closure type, crimp cap with septum, box of 12 bottles
別名:
CASO Broth, Casein Soy Broth, Casein Soyabean Digest Broth, TSB, Tryptone Soy Broth
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
認証
EP 2.6.13 (
)
JP 4.06
USP 71
品質水準
無菌性
sterile; autoclaved
形状
liquid
特徴
closure type crimp cap with septum
包装
box of 12 bottles
テクニック
microbiological culture: suitable
sterility testing: suitable
ボトルの最大容量
300 mL
bottle filling volume
150 mL
pH
7.3±0.2 (25 °C)
アプリケーション
food and beverages
pharmaceutical
保管温度
2-25°C
適合性
nonselective for
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Tryptic Soy Broth is a nutrient-rich universal medium free of inhibitors and targets to enumerate a broad spectrum of bacteria, yeast, and molds. The medium is supplemented with peptones from casein and soymeal to provide an enhanced carbon source, which promotes the growth of the microflora. The broth medium is used during sterility testing due to its wide range of specificity.
アプリケーション
Tryptic Soy broth is used to cultivate and enumerate a broad range of bacteria, yeast and fungi present in a test sample.
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
B311-150-S:
試験成績書(COA)