Merck
AQFA09050
Millipore
石英メンブレンフィルター
Millipore, filter diam. 90 mm, hydrophilic
別名:
Quartz Fiber Membrane Filter without binder
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
This item can only be ordered on the Merck Millipore website.
物質
plain filter
quartz membrane (fiber)
white filter
特徴
hydrophilic
メーカー/製品名
Millipore
パラメーター
1.6 mL/min-cm2 water flow rate
950 °C max. temp.
直径
90 mm
フィルタ直径
90 mm
厚さ
430 μm
輸送温度
ambient
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Filter Code: AQFA
Filter Type: デプス フィルター
アプリケーション
  • Measuring heavy metal concentrations and small amounts of particles
  • EPA PM10 monitoring• PM2.5 monitoring
  • Microplastics analysis