Merck
AG4502550
Millipore
純銀メンブレンフィルター、孔径 0.45 μm
Millipore, filter diam. 25 mm, hydrophilic
別名:
銀メンブレンフィルター、0.45 µm、25 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
物質
light tan filter
plain filter
silver membrane (pure)
品質水準
認証
in accordance with NIOSH 6011,7500,7501,7504,7505,9000
in accordance with OSHA ID142
無菌性
non-sterile
特徴
hydrophilic
メーカー/製品名
Millipore
パラメーター
>1.3 mL/min-cm2 water flow rate
フィルタ直径
25 mm
厚さ
50 μm
ポアサイズ
0.45 μm pore size
泡立ち点
>7 psi at 23 °C
輸送温度
ambient
詳細
This is a 25 mm Hydrophilic Pure Silver membrane filter with a 0.45 um ( 0.45 micron filter ) pore size. Used for air monitoring of carbon black, coal tar products, coke oven emissions & silica. Referenced by NIOSH for collecting airborne contaminants.
アプリケーション
  • アスベスト、硫化鉛、結晶シリカ、非晶質シリカの空気モニタリング
  • X線回折による結晶シリカ分析
  • マイクロプラスチック分析
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
For NIOSH 9000this page lists applicable products and materials to do the application