安全性情報
AG356
Sigma-Aldrich
P2X3, control peptide for AB5895 and AB5896
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.77
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
由来生物
rat
品質水準
フォーム
liquid
メーカー/製品名
Chemicon®
濃度
2 mg/mL
テクニック
cell based assay: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
詳細
P2X3 control peptide for AB5895 and AB5986.
アプリケーション
Antibody blocking (AB5895 and AB5896)
Optimal working concentration must be determined by the end user.
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Jan Code
AG356:
試験成績書(COA)