Merck
ACR5000PG
Millipore
Protein G Reagent Kit
for antibody purification
別名:
Protein purification kit
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104916
eCl@ss:
36100101
NACRES:
NB.24
This item can only be ordered on the Merck Millipore website.
製品種目
Amicon®
輸送温度
wet ice
関連するカテゴリー
詳細
Protein G is a bacterial cell wall protein produced by G Streptococci that binds to immunoglobulin (IgG). It is a single polypeptide chain with minimal carbohydrate modifications. Native protein G consists of two IgG binding domains and binding sites for cell surface and albumin. The Amicon® Pro Affinity Concentration Kit - Protein G is developed for maximal binding and elution of Ig species.
アプリケーション
Amicon® Pro Affinity Concentration Kit - Protein G is ideal for antibody purification.
法的情報
Amicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1
保管分類コード
3 - Flammable liquids
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
文書ライブラリにアクセスする
資料
Protein purification is simpler with Amicon Pro. The device delivers consistent sample preparation for more reliable recovery, uncompromised purity and easier data generation.
質問
  1. what is all included in a protein G reagent Kit(ACR5000PG)
    1 回答
    1. This product includes:
      Protein G agarose resin
      1X Bind/Wash Buffer
      1X Elution Buffer
      1X Neutralization Buffer
      Please see page 3 of the product data sheet below for a full description of components:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/102/797/protein-g.pdf