精製方法
affinity chromatography
交差性
human
テクニック
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... OTUD4(54726)
詳細
免疫原
アプリケーション
ニューロサイエンス
ニューロン発生
Immunofluorescence Analysis: 20 µg/mL from a representative lot detected OTUD4 in Daudi cells.
品質
Western Blotting Analysis: 0.25 µg/mL of this antibody detected OTUD4 in 15 µg of Daudi cell lysate.
ターゲットの説明
物理的形状
保管および安定性
アナリシスノート
Daudi cell lysate
その他情報
免責事項
WGK
WGK 2
Jan Code
ABN477:
試験成績書(COA)