ABE490
Anti-NSD2 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
別名:
Nuclear SET domain-containing protein 2, NSD2, Histone-lysine N-methyltransferase NSD2, Multiple myeloma SET domain-containing protein, MMSET, Protein trithorax-5 and Wolf-Hirschhorn syndrome candidate 1 protein, WHSC1
About This Item
おすすめの製品
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
精製方法
affinity chromatography
交差性
human
テクニック
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... WHSC1(7468)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
エピジェネティクス及び核内機能分子
エピジェネティクス
Immunohistochemistry Analysis: A 1:50 dilution from a representative lot detected NSD2 in human kidney tissues.
Immunoprecipitation Analysis: 5 µg of this antibody immunoprecipitated NSD2 from 500 µg of HCT-116 cell lysate.
品質
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected NSD2 in 10 µg of HeLa cell lysate.
ターゲットの説明
物理的形状
保管および安定性
その他情報
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
ABE490:
試験成績書(COA)