ABE184
Anti-Fox2 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
別名:
RNA binding protein fox-1 homolog 2, Fox-1 homolog B, Fox-1 homolog Fxh, Hexaribonucleotide-binding protein 2, RNA-binding motif protein 9, RNA-binding protein 9
About This Item
おすすめの製品
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
精製方法
affinity chromatography
交差性
human, rat, mouse
テクニック
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... RBFOX2(23543)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
エピジェネティクス及び核内機能分子
RNA代謝及び結合タンパク質
Immunocytochemistry Analysis: 1 µg/mL from a representative lot detected Fox2 in A431 cells.
品質
Western Blot Analysis: 50 ng/mL of this antibody detected Fox2 in 10 µg of C2C12 cell lysate.
ターゲットの説明
物理的形状
保管および安定性
アナリシスノート
C2C12 cell lysate
その他情報
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
ABE184:
試験成績書(COA)