The product homology shows that the match is approximately 73%, which is not considered strong. The item is not tested for use with bovine samples.
おすすめの製品
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
精製方法
affinity chromatography
交差性
human, mouse
交差性(ホモロジーによる予測)
rhesus macaque (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology)
テクニック
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... APLNR(187)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
幹細胞研究
Immunohistochemistry Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected Apelin receptor in several regions of mouse brain sections.
品質
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Apelin receptor on 10 µg of mouse cerebellum tissue lysate.
ターゲットの説明
物理的形状
保管および安定性
アナリシスノート
Mouse Cerebellum Tissue Lysate
その他情報
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
ABD43:
試験成績書(COA)