安全性情報
AB2219
Sigma-Aldrich
抗アクアポリン1抗体
1.0 mg/mL, Chemicon®
別名:
Aquaporin-1, AQP-1, Aquaporin-CHIP, Water channel protein for red blood cells and kidney proximal tubule
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Pricing and Inventory is not available. Please check the Merck website for more information.
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
精製方法
affinity chromatography
交差性
rat, mouse, human
交差性(ホモロジーによる予測)
sheep (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), primate (based on 100% sequence homology)
メーカー/製品名
Chemicon®
濃度
1.0 mg/mL
テクニック
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... AQP1(358)
詳細
アクアポリン1は、もともと赤血球や腎近位尿細管で特定された内在性膜タンパク質です。脈絡叢やその他のさまざまな組織でも発現しています。水特異的チャネルを形成します。このチャネルによって、赤血球や腎臓近位尿細管の細胞膜の水に対する透過性が高まり、それにより水が浸透圧勾配の方向に移動できるようになります。
免疫原
エピトープ:トポロジードメイン
ラットアクアポリン1のトポロジードメインに対応するKLH結合直鎖ペプチド。
アプリケーション
ウエスタンブロッティング:化学発光法を用いて1~10 μg/mL。イムノブロッティングにより、非グリコシル化型に対応する低分子量の28 kDaバンドと、高分子量の35~60 kDaのグリコシル化成分の2つのバンドが明らかになりました(Denker et al.1988;Smith&Agre 1991)。非特異的バンドを抑制するために、一次/二次抗体-酵素複合体のインキュベーションでは、0.5~1.0%の乳汁を使用することが推奨されます。
免疫組織染色:希釈倍率1:2,000で使用、ヒト腎臓およびマウス腎臓組織中のアクアポリン1を検出できます。
抗アクアポリン1抗体はアクアポリン1を検出します;公表済み;ELISA、WB、IHでの使用についてバリデート済み。
研究のカテゴリ
神経科学
研究のサブカテゴリ
発生シグナル伝達
品質
ヒト腎臓組織ライセートにおいてウェスタンブロッティングにより評価済み。
ウェスタンブロッティング:2.0 µg/mLで使用、ヒト腎臓組織ライセート10 µg中のアクアポリン1を検出できます。
ターゲットの説明
28 kDa
関連事項
先発品:AB3065
物理的形状
イムノアフィニティー精製
精製ウサギポリクローナル抗体、150 mM塩化ナトリウムと0.05%アジ化ナトリウムを含有する0.1 Mトリス-グリシン緩衝液(pH7.4)に溶解。
保管および安定性
未希釈液として2~8℃で受領日から最長1年間保存できます。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
AB2219:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
The mouse C2C12 myoblast cell surface N-linked glycoproteome: identification, glycosite occupancy, and membrane orientation.
Gundry, RL; Raginski, K; Tarasova, Y; Tchernyshyov, I; Bausch-Fluck, D; Elliott et al.
Molecular and Cellular Proteomics null
BMP4 sufficiency to induce choroid plexus epithelial fate from embryonic stem cell-derived neuroepithelial progenitors.
Watanabe, M; Kang, YJ; Davies, LM; Meghpara, S; Lau, K; Chung, CY; Kathiriya et al.
The Journal of Neuroscience null
Dong Zhou et al.
Kidney international, 84(3), 509-520 (2013-05-30)
Hepatocyte growth factor is a pleiotrophic protein that promotes injury repair and regeneration in multiple organs. Here, we show that after acute kidney injury (AKI), the HGF receptor, c-met, was induced predominantly in renal tubular epithelium. To investigate the role
Su-Youn Lee et al.
Journal of veterinary science, 14(4), 381-386 (2013-07-04)
E-cadherin is a cell adhesion molecule that plays an important role in maintaining renal epithelial polarity and integrity. The purpose of this study was to determine the exact cellular localization of E-cadherin in pig kidney. Kidney tissues from pigs were
Talita de Mello Santos et al.
Cells, 8(9) (2019-09-20)
The maternal nutritional status is essential to the health and well-being of the fetus. Maternal protein restriction during the perinatal stage causes sperm alterations in the offspring that are associated with epididymal dysfunctions. Vascular endothelial growth factor (VEGF) and its