Merck
AB1832P
Sigma-Aldrich
抗インターロイキン-1β抗体
Chemicon®, from rabbit
別名:
IL-1beta
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Pricing and Inventory is not available. Please check the Merck website for more information.
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
精製方法
affinity chromatography
交差性
rat
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
ELISA: suitable
neutralization: suitable
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
rat ... Il1B(24494)
特異性
ラットインターロイキン-1ベータ(IL-1ベータ)と反応します。
免疫原
高純度(>98%)リコンビナントラットIL-1ベータ。
アプリケーション
ELISA:0.5 μg/mL、この希釈倍率では、ラットIL-1を用いてプレートをコートした場合、
0.2-0.4 ng/ウェルの検出(直接ELISA)が可能です。
ウェスタンブロッティング:0.1-0.2 μg/mL、この希釈倍率では、還元条件および非還元条件での検出限界は1.5-3.0 ng/レーンです。
中和:ラットIL-1ベータ(0.2 ng/mL)の生物学的活性の½最大阻害(ND50)を達成するには、濃度0.09-0.14 μg/mLの抗体が必要です。
最終的なワーキング希釈倍率は、お客様が決めてください。
抗インターロイキン-1β 抗体は、ELISA、WB、NEUTで使用するためのインターロイキン-1βに対する抗体です。
研究カテゴリー
炎症・免疫
研究サブカテゴリー
サイトカイン・サイトカイン受容体
関連事項
代替品:04-462; MABF22
物理的形状
アフィニティ精製免疫グロブリン。 0.5X PBS pH 7.4からの凍結乾燥品です。保存剤は含みません。 無菌蒸留水で溶解します。
保管および安定性
凍結乾燥製品は、乾燥させて0°C以下で保存してください。溶解後は、都合の良い未希釈アリコートで-20°Cで最長6か月保存できます。凍結融解を繰り返さないでください。
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
AB1832P:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
A highly conserved Toxo1 haplotype directs resistance to toxoplasmosis and its associated caspase-1 dependent killing of parasite and host macrophage.
Cavailles, P; Flori, P; Papapietro, O; Bisanz, C; Lagrange, D; Pilloux, L; Massera et al.
PLoS Pathogens null
Elina Mäkinen et al.
Brain, behavior, and immunity, 97, 250-259 (2021-07-06)
Increasing evidence shows obesity and poor metabolic health are associated with cognitive deficits, but the mechanistic connections have yet to be resolved. We studied rats selectively bred for low and high intrinsic aerobic capacity in order to test the association
Xiaonan Zhuang et al.
Journal of cellular and molecular medicine, 25(1), 147-160 (2020-11-19)
We investigated how Src-homology 2-domain phosphatase-1 (SHP-1) regulates the inflammatory response in endotoxin-induced uveitis (EIU), and the signalling pathways involved. One week after intravitreal injection of short hairpin RNA targeting SHP-1 or SHP-1 overexpression lentivirus in rats, we induced ocular
Qiong Cao et al.
PloS one, 12(10), e0186764-e0186764 (2017-10-20)
Microglia activation and associated inflammatory response are involved in the pathogenesis of different neurodegenerative diseases. We have reported that Notch-1 and NF-κB/p65 signalling pathways operate in synergy in regulating the production of proinflammatory mediators in activated microglia. In the latter
Erika Hernández-Aquino et al.
World journal of gastroenterology, 23(24), 4354-4368 (2017-07-15)
To study the molecular mechanisms involved in the hepatoprotective effects of naringenin (NAR) on carbon tetrachloride (CCl4)-induced liver fibrosis. Thirty-two male Wistar rats (120-150 g) were randomly divided into four groups: (1) a control group (n = 8) that received