化学種の反応性
mouse, rat, human
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... BDNF(627)
特異性
脳由来神経栄養因子(BDNF)を認識します。ドットブロットにより、マウスNGF、リコンビナントヒトNT3、神経栄養因子4に対する交差反応性は0.1%未満。
免疫原
オボアルブミンに結合したマウス脳由来神経栄養因子(BDNF)のアミノ末端に相当する10個のアミノ酸ペプチド。配列は、H2N-HSDPARRGEL-COOHです。
アプリケーション
免疫組織染色:1~10 μg/mL(提案されるプロトコルを参照)。
イムノブロッティング:1-10 μg/mL。BDNFは、標準バッファーでは簡単に抽出されません。切り出した組織は、1 mM EDTAと2 M塩酸グアニジン(pH 7.2)、3種類のプロテアーゼ阻害剤、10 mM N-エチルマレイミド、0.36 mMペプスタチン、1 mM PMSFを含有する100 mMリン酸緩衝液10倍量でホモジナイズします。次に、ホモジネートを超音波破砕し、46,000×gで4℃・30分間遠心分離します。 BDNFは、18 kDaのサイズで移動し、約27~30 kDaのホモ二量体を有します。
ELISA(1部位):1~10 μg/mL
最適な希釈濃度は、ご自身で決定してください。
イムノブロッティング:1-10 μg/mL。BDNFは、標準バッファーでは簡単に抽出されません。切り出した組織は、1 mM EDTAと2 M塩酸グアニジン(pH 7.2)、3種類のプロテアーゼ阻害剤、10 mM N-エチルマレイミド、0.36 mMペプスタチン、1 mM PMSFを含有する100 mMリン酸緩衝液10倍量でホモジナイズします。次に、ホモジネートを超音波破砕し、46,000×gで4℃・30分間遠心分離します。 BDNFは、18 kDaのサイズで移動し、約27~30 kDaのホモ二量体を有します。
ELISA(1部位):1~10 μg/mL
最適な希釈濃度は、ご自身で決定してください。
抗脳由来神経栄養因子抗体は、ELISA、IH、WBで使用するための、脳由来神経栄養因子に対する抗体です。&
研究のカテゴリ
神経科学
神経科学
研究のサブカテゴリ
神経化学および神経栄養因子
神経炎症および疼痛
神経化学および神経栄養因子
神経炎症および疼痛
ターゲットの説明
18 kDa(一量体)および27~30 kDa(ホモ二量体)
物理的形状
フォーマット:精製
保存剤を含まないPBSから凍結乾燥されたプロテインA精製免疫グロブリン画分。500 μLの滅菌蒸留水で溶解してください(1 mg/mL)。
精製プロテインA
保管および安定性
未希釈のアリコートは、-20~-70°Cで最長12カ月間保存できます。凍結・融解サイクルの繰り返しは避けてください。グリセロール(1:1)を添加することで、さらに安定します。
アナリシスノート
コントロール
脳組織
脳組織
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
Not finding the right product?
Try our 製品選択ツール.
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
AB1534SP:
試験成績書(COA)
International journal of molecular sciences, 21(16) (2020-08-19)
Brain-derived neurotrophic factor (BDNF), a member of the neurotrophin family, is involved in multiple and fundamental functions of the central and peripheral nervous systems including sensory organs. Despite recent advances in knowledge on the functional significance of BDNF and TrkB
PloS one, 9(12), e115579-e115579 (2014-12-24)
Vision loss in glaucoma is caused by progressive dysfunction of retinal ganglion cells (RGCs) and optic nerve atrophy. Here, we investigated the effectiveness of BDNF treatment to preserve vision in a glaucoma experimental model. As an established experimental model, we
Acta neurobiologiae experimentalis, 77(1), 68-76 (2017-04-06)
The way hippocampal neurons function during stress in old age (critical times of life) is dependent on brain derived neurotrophin factor (BDNF). This study examined the influence of acute and chronic forced swim (FS) or high-light open field (HL‑OF) stimulation
PloS one, 9(5), e96575-e96575 (2014-05-09)
Lesch-Nyhan Syndrome (LNS) is a neurodevelopmental disorder caused by mutations in the gene encoding the purine metabolic enzyme hypoxanthine-guanine phosphoribosyltransferase (HPRT). This syndrome is characterized by an array of severe neurological impairments that in part originate from striatal dysfunctions. However
Drug metabolism and disposition: the biological fate of chemicals, 50(12), 1483-1492 (2022-10-05)
As a multitissue organ, the eye possesses unique anatomy and physiology, including differential expression of drug-metabolizing enzymes. Several hydrolytic enzymes that play a major role in drug metabolism and bioactivation of prodrugs have been detected in ocular tissues, but data