Merck
9820-OP
Sigma-Aldrich
OmniPur® Grade, Sterile, Nuclease Free, Low Endotoxin
別名:
Water
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2O
CAS番号:
分子量:
18.02
Beilstein:
2050024
MDL番号:
UNSPSCコード:
50202301
NACRES:
NA.21
bp:
100 °C (lit.)
品質水準
フォーム
liquid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
clear colorless
屈折率
n20/D 1.34 (lit.)
pH
7 (20 °C)
bp
100 °C (lit.)
mp
0 °C (lit.)
密度
1.000 g/mL at 3.98 °C (lit.)
輸送温度
ambient
SMILES記法
O
InChI
1S/H2O/h1H2
InChI Key
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Molecular biology grade.
Specifications:
DNase: None detected
Protease: None detected
RNase: None detected
Sterility: To pass test
Intended for laboratory and manufacturing use only. Not for drug, food, or household use.
法的情報
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OMNIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
引火点(°F)
No data available
引火点(℃)
No data available
適用法令
Jan Code
9821-M:
9820-100ML:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 5
1 of 5
水 sterile-filtered, BioReagent, suitable for cell culture
Sigma-Aldrich
W3500
水 Sterile-filtered water treated with diethyl pyrocarbonate (DEPC).
Sigma-Aldrich
693520
水 for molecular biology, sterile filtered
Sigma-Aldrich
95284
水 Ultrapur
Supelco
1.01262