96100500
別名:
Vantage L Laboratory Column VL 11 x 500
1 of 10
82019-U
Hamilton PRP-X200 HPLC Column
Supelco
94056
1,3,5-トリ-tert-ブチルベンゼン
79491
Metobromuron
Sigma-Aldrich
AB1607
抗ホスホトレオニン抗体
58338
SUPELCOSIL™ LC-NH2 HPLC カラム
SAFC
F9017
Flow adapter for jacketed LC columns
8.52415
N3-Lys(Fmoc)-OH
AB3349
Anti-PRMT5 Antibody, CT
407711
Interleukin-12, Human, Recombinant, S. frugiperda
59132
SUPELCOSIL™ LC-NH2-NP HPLCカラム
EQ2
Vantage
operating temperature at 2-40 °C6.9 bar max. inlet pressure (100 psi)7 bar max. pressure (100 psid)
protein purification: suitable
500 mm
1 cm2 , cross-sectional
250-500 mm
25-50 mL
11.5-11.6 mm
製品番号
ロット番号・バッチ番号