主要文書
96100053
Millipore
Vantage L Tube Kit 250 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
23151816
eCl@ss:
32011301
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
メーカー/製品名
Vantage
テクニック
protein purification: suitable
L
24.9 cm (9.8 in.)
直径
4.4 cm (1.7 in.)